5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
Lieferant: U.S. Pharmacopeia
USPH1644319EA 1060 EUR
USPH1644319
5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
5-Chlor-2-(methylamino)benzophenon
Formel: C₁₄H₁₂ClNO
Molecular Weight: 245,71
MDL: MFCD00008284
CAS-Nummer: 1022-13-5
EINECS: 213-822-1