Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBQA-4827-25GEA 154 EUR
COBBQA-4827-25G
Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Brom-tris-pyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Formel: C₁₂H₂₄BrF₆N₃P₂
Molecular Weight: 466,2 g/mol
MDL: MFCD00077412
CAS-Nummer: 132705-51-2