trans-1,4-Cyclohexandicarbonsäure 95%
Achtung
H60089.03EA 36.19 EUR
H60089.03 H60089.06
trans-1,4-Cyclohexandicarbonsäure 95%
trans-1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Formel: C₈H₁₂O₄
Molecular Weight: 172,18 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066203
CAS-Nummer: 619-82-9
EINECS: 210-614-2