4'-Brom-2'-fluoracetophenon 96%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H62127.06EA
789.36
EUR
H62127.06
H62127.03
H62127.MD
4'-Brom-2'-fluoracetophenon 96%
4'-Brom-2'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆BrFO Molecular Weight: 217,04 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03411551 CAS-Nummer: 625446-22-2 |