Dibenzolsulfonimid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H60569.MDEA 50.2 EUR
H60569.MD
Dibenzolsulfonimid 95%
Dibenzolsulfonimid
Formel: C₁₂H₁₁NO₄S₂
Schmelzpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00025019
CAS-Nummer: 2618-96-4
EINECS: 220-051-4