4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäurepinakolester 96%
|
Achtung
|
H62028.MDEA
31.41
EUR
H62028.MD
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäurepinakolester 96%
4-Carboxy-2-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BFO₄ Molecular Weight: 266,07 g/mol Schmelzpunkt: 199…204 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12756466 CAS-Nummer: 1050423-87-4 |