3-Chlor-N,N-dimethylanilin
Lieferant: CHEMPUR
CHMPSEW05670.250EA 0 EUR
CHMPSEW05670.250 MAYBSEW05670.1
3-Chlor-N,N-dimethylanilin
3-Chlor-N,N-dimethylanilin
Formel: C₈H₁₀ClN
MDL: MFCD00018456
CAS-Nummer: 6848-13-1
EINECS: 229-935-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III