2-Chlor-5-methylanisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0708-5GEA
299
EUR
COBBOT-0708-5G
COBBOT-0708-25G
COBBOT-0708-1G
2-Chlor-5-methylanisol
2-Chlor-5-methylanisol
Formel:
C₈H₉ClO |
MDL:
MFCD01679710 CAS-Nummer: 73909-16-7 |