4-Brom-2-nitro-6-(trifluormethyl)anilin ≥98%
|
Achtung
|
H61933.03EA
83.93
EUR
H61933.03
4-Brom-2-nitro-6-(trifluormethyl)anilin ≥98%
4-Brom-2-nitro-6-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄BrF₃N₂O₂ Molecular Weight: 285,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09835318 CAS-Nummer: 157026-18-1 |