3-Iod-4-methylbenzotrifluorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2652-5GEA 541 EUR
COBBHC-2652-5G COBBHC-2652-1G
3-Iod-4-methylbenzotrifluorid
3-Iod-4-methylbenzotrifluorid
Formel: C₈H₆F₃I
MDL: MFCD15143543
CAS-Nummer: 13055-62-4