HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOR-0618-25GEA
78.6
EUR
COBBOR-0618-25G
COBBOR-0618-100G
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
HATU (O-(7-Aza-1H-benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluroniumhexafluorophosphat)
Formel:
C₁₀H₁₅F₆N₆OP Molecular Weight: 380,2 g/mol |
MDL:
MFCD00274639 CAS-Nummer: 148893-10-1 |