Phenolrotlösung, Indikator-Lösung Indikator, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Phenolsulfonphthalein4,4-(3H-2,1-Benzoxathiol-3- yliden)bisphenol-1,1-dioxid)
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07242.0100EA 96.3 EUR
1.07242.0100
Phenolrotlösung, Indikator-Lösung Indikator, Supelco®
Phenolrot
Formel: C₁₉H₁₄O₅S
Molecular Weight: 354,38 g/mol
Dichte: 0,99 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003552
CAS-Nummer: 143-74-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Application test conforms
pH-value (20 °C) 7.0 - 7.3