Tischlupen mit LED-Beleuchtung
Lieferant: VWR
630-1948EA 122 EUR
630-1948 630-1947 630-1951 630-1950
Tischlupen mit LED-Beleuchtung
Lupen
Diese beleuchteten Lupen können auf einem Tisch oder einer Arbeitsfläche befestigt werden.
  • Die quadratischen Lupen haben 80 LEDs, während die runden Modelle über 90 oder 36 LEDs verfügen
  • Beweglicher Arm (800 mm) zur besseren Handhabung, um 200° drehbar
  • Wenn die Lupe nicht verwendet wird schützt eine Abdeckung die Linse vor Kratzern und Staub
Für biologische und klinische Labore, Elektronik- und Chemiebranche sowie Legierungs- und Schmuckherstellung konzipiert.
Elektrische Daten: 270 mA, 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 6,5 W (quadratische Lupen); 300 mA, 100 bis 240 V, 50 bis 60 Hz, 7 W (runde Lupen)
Bestellinformation: Beinhaltet eine Tischklemme.