HPLC-Säulen, NUCLEODUR® HILIC
Lieferant: Macherey-Nagel
NUCLEODUR®
MANA760550.46EA 735 EUR
MANA760550.46 MANA760553.30 MANA760554.40 MANA760531.46 MANA760550.40 MANA760554.46 MANA760531.40 MANA760533.20 MANA760552.20 MANA760530.30 MANA760534.40 MANA761962.20 MANA760526.20 MANA760521.30 MANA760551.46 MANA760530.46 MANA760553.20 MANA760551.40 MANA760534.46 MANA760554.30 MANA760550.30 MANA760533.30 MANA760530.40 MANA760532.20 MANA760533.40 MANA761960.30 MANA760523.46 MANA760521.20 MANA760526.30 MANA760525.20 MANA760523.40 MANA760552.46 MANA760533.46 MANA760554.20 MANA760552.40 MANA760532.30 MANA760551.30 MANA760531.20 MANA760550.20 MANA761961.30 MANA761960.20 MANA760528.20 MANA760526.40 MANA760526.46 MANA760523.30 MANA760530.20 MANA760552.30 MANA760553.40 MANA760532.46 MANA760551.20 MANA760553.46 MANA760532.40 MANA760534.20 MANA760531.30 MANA761962.30 MANA760534.30 MANA761961.20 MANA760521.46 MANA760521.40 MANA760523.20
HPLC-Säulen, NUCLEODUR® HILIC
Chromatographiesäulen
NUCLEODUR® HILIC ist eine mit Ammonium-Sulfonsäure modifizierte Silica-Phase für die HPLC.
  • Hochreines, sphärisches Kieselgel
  • Hydrophile Phase für die hydrophile Interaktionschromatographie (HILIC)
  • Auf Verteilungschromatographie basierender Trennmechanismus zwischen der organischen/wässrigen mobilen und der polaren stationären Phase
Die HILIC-Phase wird für hydrophile Verbindungen wie organische polare Säuren und Basen, polare Naturstoffe, Nukleoside, Oligonukleotide, Aminosäuren, Peptide und wasserlösliche Vitamine empfohlen.
EC-Vorsäulen werden für analytische EC-Säulen mit dem Vorsäulenhalter Column Protection System (554-5851) verwendet.