Tumornekrosefaktor-α (TNF-α)
Lieferant: Corning Life Sciences
Corning®
734-1413EA 0 EUR
734-1413
Tumornekrosefaktor-α (TNF-α)
Zellkultur-Ergänzungen und -Zusätze
Tumornekrosefaktor-a (TNF-a) hat wachstumshemmende Wirkungen auf viele Tumorzellen und Nicht-Tumorzellen, z. B. bestimmte hämatopoetische Zellen. Das Produkt hat auch differenzierungsinduzierende Wirkungen auf Makrophagen.