Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
  • Kriterien
    • Lagergeführt (329)
  • Lieferant
  • Lieferant auswählen
    Sort by:
Sie suchten nach:
Chromatographieampullen-Verschlüsse
153  Ergebnisse wurden gefunden
https://de.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/25/18945025.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"153"
  Listenansicht Hybridansicht
Sortieren nach:
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, Aluminium, Ø (mm): 11, Typ: Farblos lackiertes Aluminium, Härte: 60° shore A, Septum: Naturkautschuk rot-orange/TEF transparent, Stärke: 1,0 mm
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, PP, Ø (mm): 9, Typ: PP blau, Härte: 55° shore A, Septum: Silikon weiß/PTFE rot, Stärke: 1,0 mm
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, PE, Ø (mm): 11, Typ: PE blau, weiche Ausführung, Härte: 55° shore A, Septum: Silikon weiß/PTFE blau, Kreuzschlitz, Stärke: 1,0 mm
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, Aluminium, Ø (mm): 20, Typ: Aluminium mit zentralem Loch 10 mm, Härte: 50° shore A, Septum: Pharma-Fix Butyl/PTFE, Stärke: 3,0 mm
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, PP, Ø (mm): 8, Typ: Schwarz, mit zentralem Loch (5,5 mm), Härte: 45° shore A, Septum: Silikon weiß/PTFE rot, Stärke: 1,3 mm
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, Ø (mm): 20, Typ: Goldfarbig, mit zentralem Loch 8 mm, Härte: 50° shore A, Septum: Butyl/PTFE grau, Stärke: 3,0 mm
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, PP, Ø (mm): 8, Typ: Schwarz, mit zentralem Loch (5,5 mm)
Lieferant:  VWR Collection
Beschreibung:   VWR®, Chromatographieampullen-Verschlüsse, PTFE, Ø (mm): 18, Typ: Silber, zentrales Loch (8 mm), Härte: 45° shore A, Septum: Silikon blau transparent/PTFE weiß, Stärke: 1,3 mm
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Abverkauf Bestand. Der Artikel wird aus dem Programm genommen/ersetzt. Alternative Artikel werden ggf. im Suchergebnis angezeigt oder wenden Sie sich an unseren Customer Service.
1 - 8  von 153
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Nächste