Zytologie-Fixiermittel, Q Path® Cytofix
Lieferant: Avantor
VWR® Q path®
00656746.EA 204 EUR
00656746.
Zytologie-Fixiermittel, Q Path® Cytofix
Färbemittel Mikroskopie- und Färbereagenzien
Die Fixierlösung weist die koagulierenden Eigenschaften von Alkohol auf, womit eine bessere Fixierung von nuklearen und zytoplasmatischen Elementen ermöglicht wird. Durch die Lyse der Erythrozyten kommt es zu keiner Verdunkelung der relevanten Elemente. Die Fixierlösung kann gemäß der Saccomanno-Methode angewendet werden.
Wird häufig in der Zytologie verwendet und eignet sich für die zytologische Untersuchung von Urin-, Pleura- oder Peritonealflüssigkeit, Bronchialspülungen, Gebärmutterhals-/Vaginalproben.
Verpackung: Bag-In-Box (CUBITAINER®).