di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP) Substrat 30 mg, Tabletten, Reagenzqualität
Achtung
Synonyme: 4-Nitrophenyldihydrogenphosphat Dinatriumsalz Hexahydratortho-Phosphorsäure(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydratortho-Phosphorsäuremono(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydratp-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz HexahydratPhosphatasesubstratpNPP4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat
0617-1KTEA 989 EUR
0617-1KT
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP) Substrat 30 mg, Tabletten, Reagenzqualität
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Bevorzugtes Substrat für hochsensitive Messung von alkalischer Phosphatase in EIA-Assays. Ausgelesen bei 405 nm. Jede 175 mg Tablette enthält 30 mg p-NPP (para-Nitrophenylphosphat).
Reaction condition: 1 mg/ml in 10 mM diethanolamine and 0.5 mM MgCl2, pH 9,5
Formel: C₆H₄NNa₂O₆P·6H₂O
Molecular Weight: 371,144 g/mol
MDL: MFCD00066288
CAS-Nummer: 333338-18-4