di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP) Substrat 5 mg, Tabletten, Reagenzqualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 4-Nitrophenyldihydrogenphosphat Dinatriumsalz Hexahydratortho-Phosphorsäure(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydratortho-Phosphorsäuremono(4-nitrophenyl)ester Dinatriumsalz Hexahydratp-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz HexahydratPhosphatasesubstratpNPP4-Nitrophenylphosphat Dinatriumsalz Hexahydrat
0405-1KTEA 704 EUR
0405-1KT
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP) Substrat 5 mg, Tabletten, Reagenzqualität
di-Natrium-4-nitrophenylphosphat Hexahydrat (pNPP)
Bevorzugtes Substrat für hochsensitive Messung von alkalischer Phosphatase in EIA-Assays. Ausgelesen bei 405 nm. Jede 175 mg Tablette enthät 30 mg p-NPP (para-Nitrophenylphosphat).
Each 175 mg tablet contains 5 mg of p-NPP. Soluble. Reaction Condition: 1 mg/ml in 10 mM Diethanolamine and 0.5 mM MgCl2, pH 9.5. Absorbs at 405 nm.
Formel: O₂NC₆H₄OP(O)(ONa)₂·6H₂O
Molecular Weight: 371,15 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00066288
CAS-Nummer: 4264-83-9
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@309nm (1 tab/250mL Wasser) 0,48 - 0,58
Hintergrundfarbe ≤ 0,14
Durschnittliches Gewicht einer Tablette 170 mg - 180 mg