Vorgemischt E. coli Medien für Biotechnologie
Lieferant: VWR, part of Avantor
J870-500GEA 136 EUR
J870-500G J910-100G
Vorgemischt E. coli Medien für Biotechnologie
Medien für die Mikrobiologie Trockennährböden für die Mikrobiologie
M9CA ist ein mit Casaminosäuren angereichertes Minimalmedium, das zur Herstellung rekombinanter E. coli Stämme verwendet wird. M63-Minimalmedium wird für die Kultivierung und Vermehrung von E. coli. verwendet Trypton-Bouillon wird für die Kultivierung von E. coli verwendet. Auch als T-Bouillon bekannt.
  • Sparen Sie Zeit, indem Sie vorgemischte, gebrauchsfertige Medien verwenden
  • Homogene, hochwertige Pulver
M9CA-Bouillon enthält: Na₂HPO₄ (6 g/L), KH₂PO₄ (drei g/L), NaCl (0,5 g/L), NH₄Cl (ein g/L), Casaminosäuren (zwei g/L) bei einem finalen pH 6,8 ±0,2 bei 25 °C.
M63 Medien-Bouillon enthält: (NH₄)₂SO₄ (zwei g/L), KH₂PO₄ (13,6 g/L), FeSO₄.7H₂O (0,5 mg/L)
Inhaltsstoffe in Trypton-Bouillon: Trypton (10 g/L), NaCl (fünf g/L) bei einem abschließenden pH 7,0 ±0,2 bei 25 °C