Hybridisierungspuffer, SSPE-Lösung 20X, ultrareine Qualität
Lieferant: Avantor
0810-4LEA 176 EUR
VWRC0810-4L
Hybridisierungspuffer, SSPE-Lösung 20X, ultrareine Qualität
Ein Hybridisierungspuffer für Northern- und Southern-Blots. Diese 1X SSPE-Pufferlösung enthält 150 mM Natriumchlorid, 10 mM Natriumphosphat und 1 mM EDTA. Ein Liter reicht für die Zubereitung von 20 Litern 1X Salz-Natriumphosphat-EDTA-Puffer.