4-Isopropylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: SIA ENAMINE
Synonyme:
4-Isopropylbenzol-1-sulfonylchlorid
, 4-Isopropylbenzolsulfonsäurechlorid
, 4-Isopropylbenzolsulfochlorid
ENAMEN30005198.1GEA
0
EUR
ENAMEN30005198.1G
ENAMEN30005198.5G
ENAMEN30005198.10G
4-Isopropylbenzolsulfonylchlorid
4-Isopropylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₉H₁₁ClO₂S Molecular Weight: 218,7 g/mol Siedepunkt: 142…143 °C (1013 hPa) Dichte: 1,225 g/cm³ (25 °C) |
MDL:
MFCD00041510 CAS-Nummer: 54997-90-9 UN: 3265 ADR: 8,III |