VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Lieferant: VWR
VWR®
K719-50MLEA 139 EUR
K719-50ML K719-500ML K719-120ML
VWR®, Bovine serum albumin (BSA)
Proteine und Peptide
Konzentrierte 30%ige BSA-Lösung, Fraktion V, Kaltalkoholisolierung, in 0,85% NaCl, enthält 0,1% Na-Azide (als Stabilisator).