ω,3,4-Trichloracetophenon
Lieferant: SIA ENAMINE
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3',4'-Trichloracetophenon
, 3,4-Dichlorphenacylchlorid
, α,3,4-Trichloracetophenon
ENAMEN30002022.1GEA
0
EUR
ENAMEN30002022.5G
ENAMEN30002022.1G
ENAMEN30002022.10G
ω,3,4-Trichloracetophenon
ω,3,4-Trichloracetophenon
Formel:
C₈H₅Cl₃O Molecular Weight: 223,49 g/mol |
MDL:
MFCD03970382 CAS-Nummer: 42981-08-8 UN: 1759 ADR: 8,II |