4-[2-(Trifluormethoxy)phenoxy]piperidin Hydrochlorid 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H51178.03EA 344 EUR
H51178.03
4-[2-(Trifluormethoxy)phenoxy]piperidin Hydrochlorid 95%
4-[2-(Trifluormethoxy)phenoxy]piperidin Hydrochlorid
Formel: C₁₂H₁₅ClF₃NO₂
Molecular Weight: 297,71 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11870723
CAS-Nummer: 950649-05-5