3-(3-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H51180.MDEA
70.72
EUR
H51180.MD
H51180.03
3-(3-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
3-(3-Chlorphenoxy)piperidin Hydrochlorid
Formel:
C₁₁H₁₅Cl₂NO Molecular Weight: 248,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11870724 CAS-Nummer: 1185301-51-2 |