1-Boc-4-(3-bromphenoxy)piperidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBOT-0731-5GEA
1740
EUR
COBBOT-0731-5G
COBBOT-0731-250M
COBBOT-0731-1G
1-Boc-4-(3-bromphenoxy)piperidin
1-Boc-4-(3-bromphenoxy)piperidin
Formel:
C₁₆H₂₂BrNO₃ |
MDL:
MFCD12026057 CAS-Nummer: 790667-54-8 |