5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazol
Lieferant: Molekula
MOLE58528284-1GEA 0 EUR
MOLE58528284-1G
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazol
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formel: C₆H₅N₅
Molecular Weight: 147,14 g/mol
MDL: MFCD00040281
CAS-Nummer: 3250-74-6
EINECS: 426-810-8