5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
B20492.03EA
73
EUR
B20492.03
B20492.06
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazol ≥98%
5-(3-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formel:
C₆H₅N₅ Molecular Weight: 147,14 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 240 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040281 CAS-Nummer: 3250-74-6 EINECS: 426-810-8 |