5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazol
Lieferant: Molekula
MOLE73645424-1GEA 0 EUR
MOLE73645424-1G
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazol
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formel: C₆H₅N₅
Molecular Weight: 147,14 g/mol
MDL: MFCD00068114
CAS-Nummer: 33893-89-9