5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
B20852.03EA 103 EUR
B20852.03 B20852.06
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazol ≥98%
5-(2-Pyridyl)-1H-tetrazole
Formel: C₆H₅N₅
Molecular Weight: 147,14
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068114
CAS-Nummer: 33893-89-9