2-(Tributylstannyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL642541-5GEA 193 EUR
SIAL642541-5G SIAL642541-1G
2-(Tributylstannyl)thiazol, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)thiazol
Formel: C₁₅H₂₉NSSn
Molecular Weight: 374,17 g/mol
MDL: MFCD01319057
CAS-Nummer: 121359-48-6