2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazol 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H51505.MDEA 79.6 EUR
H51505.MD
2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazol 96%
2-Ethoxy-4-(tributylstannyl)thiazol
Formel: C₁₇H₃₃NOSSn
Molecular Weight: 418,21
MDL: MFCD07787373
CAS-Nummer: 240816-28-8
ADR: 6.1,III