1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL675679-1GEA
109
EUR
SIAL675679-1G
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrol, Sigma-Aldrich®
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrol
Formel:
C₁₇H₃₃NSn Molecular Weight: 370,15 g/mol |
MDL:
MFCD01319022 CAS-Nummer: 118486-97-8 |