1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
H51438.03EA 80.2 EUR
H51438.03 H51438.MD H51438.06
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrol ≥98%
1-Methyl-2-(tributylstannyl)pyrrol
Formel: C₁₇H₃₃NSn
Molecular Weight: 370,15
Dichte: 1,122
Flammpunkt: 98 °C (208 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01319022
CAS-Nummer: 118486-97-8
ADR: 6.1,III