5-(Tributylstannyl)pyrimidin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
SIAL719730-5GEA 400 EUR
SIAL719730-5G SIAL719730-500MG SIAL719730-1G
5-(Tributylstannyl)pyrimidin, Sigma-Aldrich®
5-(Tributylstannyl)pyrimidin
Formel: C₁₆H₃₀N₂Sn
Molecular Weight: 369,13
MDL: MFCD01319056
CAS-Nummer: 144173-85-3