3-Benzylidenphthalid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIALB1806-100GEA 79.3 EUR
SIALB1806-100G
3-Benzylidenphthalid, Sigma-Aldrich®
3-Benzylidenphthalid
Formel: C₁₅H₁₀O₂
MDL: MFCD00005929
CAS-Nummer: 575-61-1
EINECS: 209-388-8