3-Benzylidenphthalid
Lieferant: Molekula
MOLE11758738-500GEA 0 EUR
MOLE11758738-500G
3-Benzylidenphthalid
3-Benzylidenphthalid
Formel: C₁₅H₁₀O₂
MDL: MFCD00005929
CAS-Nummer: 575-61-1
EINECS: 209-388-8