1-Cycloheptenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-2525-5GEA
2260
EUR
COBBPN-2525-5G
COBBPN-2525-1G
1-Cycloheptenylboronsäurepinakolester
1-Cycloheptenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₂₃BO₂ |
MDL:
MFCD10700152 CAS-Nummer: 287944-13-2 |