Methyl-8-brom-4-chlorchinolin-2-carboxylat
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBHC-2219-5GEA 291 EUR
COBBHC-2219-5G COBBHC-2219-1G
Methyl-8-brom-4-chlorchinolin-2-carboxylat
Methyl-8-brom-4-chlorchinolin-2-carboxylat
Formel: C₁₁H₇BrClNO₂
MDL: MFCD11504915
CAS-Nummer: 1072944-68-3