4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-5913-1GEA
70.8
EUR
COBBBB-5913-1G
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenylboronsäure
4-(trans-4-Propylcyclohexyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₅H₂₃BO₂ Molecular Weight: 246,1529 g/mol |
MDL:
MFCD06658197 CAS-Nummer: 146862-02-4 |