(1R,3S)-(+)-Camphersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALC409-100GEA 61.4 EUR
SIALC409-100G SIALC409-5G
(1R,3S)-(+)-Camphersäure, Sigma-Aldrich®
(1R,3S)-(+)-Camphersäure
Formel: C₁₀H₁₆O₄
Molecular Weight: 200,23 g/mol
MDL: MFCD00001375
CAS-Nummer: 124-83-4
EINECS: 204-715-0