Propargyl-p-toluolsulfonat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L12075.09EA
78
EUR
L12075.09
Propargyl-p-toluolsulfonat ≥97%
Propargyl-p-toluolsulfonat
Formel:
C₁₀H₁₀O₃S Molecular Weight: 210,25 g/mol Siedepunkt: 117…121 °C (0,3 mmHg) Dichte: 1,220 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078365 CAS-Nummer: 6165-76-0 EINECS: 000-000-0 |