4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-8464-5GEA
284
EUR
COBBBB-8464-5G
COBBBB-8464-1G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure Hydrochlorid
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₃BClNO₂ |
MDL:
MFCD04112547 CAS-Nummer: 1150114-73-0 |