4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure 96%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
ACRO359230025EA 144 EUR
ACRO359230025 ACRO359235000
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure 96%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäure
Formel: C₈H₁₂BNO₂
Molecular Weight: 165,00
Schmelzpunkt: 227 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01074642
CAS-Nummer: 28611-39-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %