3-Methoxy-4-nitrophenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBPN-5785-250MEA
215
EUR
COBBPN-5785-250M
COBBPN-5785-1G
3-Methoxy-4-nitrophenylboronsäurepinakolester
3-Methoxy-4-nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₈BNO₅ |
MDL:
MFCD13192152 CAS-Nummer: 755026-96-1 |