2-Amino-N-(4-methylphenyl)benzamid
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN30006124.1GEA 0 EUR
ENAMEN30006124.5G ENAMEN30006124.10G ENAMEN30006124 ENAMEN30006124.1G
2-Amino-N-(4-methylphenyl)benzamid
2-Amino-N-(4-methylphenyl)benzamid
Formel: C₁₄H₁₄N₂O
MDL: MFCD00115975
CAS-Nummer: 32212-38-7