2-Amino-5-bromisonicotinsäure
Lieferant: SIA ENAMINE
ENAMEN300105307.1GEA
0
EUR
ENAMEN300105307.1G
ENAMEN300105307
ENAMEN300105307.5G
2-Amino-5-bromisonicotinsäure
2-Amino-5-bromisonicotinsäure
Formel:
C₆H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 217,0200 g/mol |
MDL:
MFCD09878357 CAS-Nummer: 1000339-23-0 |