4-Chlor-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2817-1GEA
309
EUR
COBBBB-2817-1G
COBBBB-2817-5G
4-Chlor-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
4-Chlor-3-(cyclopropylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₀H₁₁BClNO₃ |
MDL:
MFCD07783865 CAS-Nummer: 871332-73-9 |