3-Chlor-4-(cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS INC.
COBBBB-2763-5GEA 380 EUR
COBBBB-2763-5G COBBBB-2763-1G
3-Chlor-4-(cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
3-Chlor-4-(cyclohexylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₇BClNO₃
MDL: MFCD09475818
CAS-Nummer: 957034-65-0